Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG Solid-Phase Biotinylation Kit - Mini-Spin kolonner
Artikelnummer. 10569853 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
8 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 10569853
Brand: Thermo Scientific™ 21450
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
  • Kit med færdigpakket format (1 til 10 mg IgG): Immobiliseret nikkelchelatsøjle 1mL, BupH Fosfatbufret saltvand 1 pakke (gør 500mL), No-Weigh NHS-PEG4-Biotin mikrorør 8 x 2 mg, 4 M imidazol stamopløsning 5 ml
  • Kit med Mini-Spin-format (0,1 til 1 mg IgG): Nikkelchelaterede SwellGel-skiver (pakke med 10), Mini-Spin-søjler (pakke med 10), 2 ml mikrocentrifugerør (pakke med 30), BupH Fosfatbufret saltvand 1 pakke (gør 500mL), No-Weigh NHS-PEG4-Biotin mikrorør 8 x 2 mg, 4 M imidazol stamopløsning 5 ml
En kolonnebaseret tilgang til antistofbiotinylering og oprensning
Dette innovative antistofmærkningssystem bruger nikkel-cheleret agarose til midlertidigt at immobilisere antistofmolekyler via deres histidinrige Fc-regioner. Når først det er holdt på plads på harpiksen, kan antistoffet biotinyleres ved enten sulfhydrylgrupper (efter mild reduktion eller disulfidbindinger) eller primære aminer. Overskydende mærkningsreagens og biprodukter vaskes derefter væk, før det mærkede og oprensede antistof genvindes fra harpiksen ved hjælp af en mild imidazolopløsning. Ingen gelfiltrering eller dialyse er nødvendig. Fire kits er tilgængelige til små (0,1-1 mg) eller store (1-10 mg) antistofprøver ved brug af enten amin-dirigeret (NHS-ester) eller sulfhydryl-dirigeret (maleimid) mærkningsreagenser.
Højdepunkter:
  • Hurtig mærkning og oprensning - hele proceduren tager kun en time (to timer for sulfhydrylmærkningssæt)
  • Nem fjernelse af brugt og overskydende mærkningsreagens - vask blot reaktionsbiprodukterne væk - intet behov for dialyse eller gelfiltrering
  • Ingen fortyndingseffekter - fastfasemetoden gør det muligt at genvinde initialt fortyndede antistoffer i et mindre volumen efter mærkning
  • Optimerede protokoller - specifikke protokoller for antistof sikrer passende niveau af mærkning (2-5 biotiner pr. antistofmolekyle), hvilket minimerer muligheden for inaktivering forårsaget af overmærkning
  • Tilstrækkelige reagenser til otte biotinmærkningseksperimenter - Thermo Scientific No-Weigh Pakning sikrer, at biotinreagenset er fuldt aktivt til otte separate eksperimenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype NHS-PEG fastfase biotinyleringssæt
Mængde 8 reaktioner
Indhold og opbevaring Tilstrækkeligt til: 8 mærkningsreaktioner, hver med 0,1 til 1 mg antistof
• Ni-NTA Spin-søjler, 0,2 ml, 8 søjler
• PBS pakke (gør 500 ml), 1 pakke
• NHS-PEG4-Biotin, 8 x 2 mg
• Imidazol-stamopløsning (4M), 5 ml
• Opsamlingsrør (2mL), 30 rør Opbevares
ved 4 °C.
Mærkningsskala 0,5 til 1 mg
Produktlinje EZ-Link
Etiket eller farvestof Biotin
Afstandsstykke Pegyleret
Mærkningsmål IgG