Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Desthiobiotinylering og Pull-Down Kit
Artikelnummer. 15245663 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
5 reaktionssæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15245663
Brand: Thermo Scientific™ 16138
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mærk oprensede proteiner til agn-og-fangst-assays ved hjælp af streptavidin-perler.
De Thermo Scientific EZ-Link Desthiobiotinylation and Pull-Down Kit er et komplet sæt reagenser til at biotinmærke oprensede proteiner og bruge dem til at oprense interaktionskomplekser ved hjælp af streptavidin agaroseharpiks med milde elueringsbetingelser.
Dette alt-i-én mærknings- og oprensningskit bruger Sulfo-NHS-LC-Desthiobiotin, et aminreaktivt NHS-esterreagens, til effektivt at mærke en oprenset eller blandet proteinprøve til brug som lokkemad til at fange og oprense proteininteraktioner. Desthiobiotin-mærkerne af mærkede proteiner binder til streptavidin med høj specificitet, men eluerer dog let under meget milde betingelser (dvs. ved konkurrerende fortrængning med regulært, frit biotin). Systemet muliggør effektiv, men skånsom indfangning og isolering (pull-down) af specifikke proteininteraktionskomplekser fra cellelysater ved hjælp af streptavidinagaroseperler. Det komplette kit inkluderer brugsklare 1 mg hætteglas med desthiobiotinyleringsreagens, afsaltningskolonner til at behandle mærket protein og højkapacitets streptavidinagarose med buffere til at udføre adskillige mikrocentrifugeskala pull-down assayeksperimenter med lethed. Identificer nye interaktioner mellem et kendt protein (lokkemad) og tidligere uopdaget mål (bytte), eller bekræft interaktioner mellem kendte agn- og bytteproteiner.
Højdepunkter:
  • Sulfo-NHS-LC-Desthiobiotin - mærke proteiner med en biotin-lignende, der specifikt binder streptavidin, men som også let elueres under milde tilstande
  • Pull-down assay - enkel, optimeret protokol og reagenser til at mærke proteiner og genvinde (oprense) intakte, funktionelle proteininteraktionskomplekser
  • Komplet sæt - inkluderer mærkningsreagens og afsaltningskolonner til fremstilling af lokkemadproteiner og streptavidin agarose og elueringsbuffer til at udføre pull-down
Produktdetaljer:
Desthiobiotin er en enkeltringet, svovlfri analog af biotin, der binder til streptavidin med næsten samme specificitet, men mindre affinitet end biotin (henholdsvis 1/Kd = 10^11 vs. 10^15M)[1-2]. Følgelig kan desthiobiotinylerede lokkemadproteiner og deres interagerende partnere elueres let og specifikt fra streptavidin-affinitetsharpiks under anvendelse af milde betingelser baseret på konkurrerende fortrængning med frit biotin. Til pull-down assay-eksperimenter med biologiske prøver hjælper denne bløde frigivelseskarakteristik af desthiobiotin også til at minimere samtidig oprensning af endogene biotinylerede molekyler, som forbliver bundet til streptavidin efter eluering af målproteinkomplekserne med frit biotin. Det modificerede avidin-biotin-affinitetssystem eliminerer også behovet for at bruge barske elueringsbetingelser, der kan adskille komplekser og/eller beskadige målproteinet eller cellen. Desthiobiotin-baserede teknikker er ideelle, når der anvendes native eller rekombinante proteiner, der ikke udtrykkes med et fusionsmærke, og ved isolering af indfangede proteiner under native forhold, såsom målretning af intakte celler eller celleoverfladeproteiner.
Sulfo-NHS-LC-Desthiobiotin er en variant af biotin, der aktiveres som en sulfo-NHS-ester med en langkædet (LC) spacerarm til kovalent at mærke primære aminer (-NH2) af proteiner eller andre molekyler med desthiobiotingrupper. De No-Weigh Format (1mg genlukkelige hætteglas) eliminerer vanskelighederne forbundet med vejning af små mængder reagens og maksimerer beskyttelsen af ubrugt reagens mod hydrolyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: 5 mærkningsreaktioner (0,2-5 mg protein hver) og op til 40 pull-down eksperimenter (50μ L hver)
• EZ-Link Sulfo-NHS-LC-Desthiobiotin, 2 x 1 mg
• Zeba Spin afsaltningssøjle (7K MWCO), 5 mL, 5 kolonner
• Streptavidin-agaroseharpiks med høj kapacitet, 2 mL
• PBS-pakke (gør 500 ml), 1 pakke
• Biotin-elueringsbuffer, 8 mL Butik
EZ-Link Sulfo-NHS-LC-Desthiobiotin ved -20 °C. Opbevar PBS-opløsningen ved stuetemperatur eller 4 C, °når den er rekonstitueret. Opbevar de resterende kitkomponenter ved 4 °C.
Assay Affinitetsrensning
Til brug med (udstyr) Mikrocentrifuge
Produktlinje EZ-Link
Mængde 5 reaktionssæt
Til brug med (applikation) Pull-Down (biotin-baseret)
Mål Ikke målspecifik
Type Pull-Down Kit
Tilstrækkelig til 5 reaktioner
Format Sæt