Få mere at vide
Thermo Scientific™ Evolution™ One, OnePlus og Pro Spectrophotometer Solid Sample Holdere
Artikelnummer. p-3522023 Shop alle Thermo Scientific produkter
Holder:
Runde eller firkantede optiske prøver, glas- eller plastikprøver, linser fra solbriller eller beskyttelsesbriller
Standard 2 x 3 tommer prøveholdere
Type:
Solid prøveholder
Universal prøveholder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10061104
Brand: Thermo Scientific™ 222217400
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til at holde faste prøver til transmittansmålinger
Solid prøveholder
  • Giver nem montering af faste prøver som filtre, plastik, glas og optik
  • Plads til standard 2 x 3 tommer prøveholdere
Universal prøveholder
  • Indeholder runde eller firkantede optiske prøver; glas- eller plastikprøver; linser fra solbriller eller beskyttelsesbriller
  • Kræver én solid prøveholder (14-387-503)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Universal prøveholder
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Evolution™ One, OnePlus og Pro UV-synlige spektrofotometre
Holder Runde eller firkantede optiske prøver, glas- eller plastikprøver, linser fra solbriller eller beskyttelsesbriller