Få mere at vide
Thermo Scientific™ Evolution™ One, OnePlus og Pro Spectrophotometer Solid Sample Holdere
Shop alle Thermo Scientific produkter
Holder:
Runde eller firkantede optiske prøver, glas- eller plastikprøver, linser fra solbriller eller beskyttelsesbriller
Standard 2 x 3 tommer prøveholdere
Type:
Solid prøveholder
Universal prøveholder
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Designet til at holde faste prøver til transmittansmålinger
Solid prøveholder
- Giver nem montering af faste prøver som filtre, plastik, glas og optik
- Plads til standard 2 x 3 tommer prøveholdere
- Indeholder runde eller firkantede optiske prøver; glas- eller plastikprøver; linser fra solbriller eller beskyttelsesbriller
- Kræver én solid prøveholder (14-387-503)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Solid prøveholder |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific™ Evolution™ One, OnePlus og Pro UV-synlige spektrofotometre |
| Holder | Standard 2 x 3 tommer prøveholdere |