Få mere at vide
Thermo Scientific™ Easy Pierce varmeforseglingsfolie
Beskrivelse
Spar tid og omkostninger, samtidig med at forseglingsintegriteten forbedres med Thermo Scientific™ varmepakninger til ALPS™ mikroplade-varmeforseglingsinstrumenter. Ideelt til opbevaringsapplikationer giver varmeforsegling mulighed for at hente prøver og derefter forsegle pladen igen. Ved varmeforsegling placeres forseglingsmaterialet først på plads over pladen, som skal have en hævet kant omkring hver brønd. Varmen påføres jævnt i flere sekunder, hvilket resulterer i, at tætningsmaterialet binder sig til den hævede kant for at opnå en komplet forsegling.
Funktioner:
- Hurtig betjening
- Sikker til temperaturfølsomme prøver
- Designet til pålidelig ydeevne med Thermo Scientific ALPS instrumenter, herunder ALPS 3000, ALPS 25 og ALPS 50 V
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Opløsningsmiddel- eller alkoholbestandig | Life Science-reagensresistent |
| Materiale | Polyester |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Antal Wells | 96 |
| Dimensioner (L x B) | 80 x 125 mm |
| Mængde | 1000 Pk. |
| Til brug med (applikation) | Ideel til fluorescens, kolorimetriske og optiske applikationer, egnet til PCR/qPCR, ELISA |
| Indhold og opbevaring | Generelt, Langsigtet |
| Vis mere |