Få mere at vide
Thermo Scientific™ Easy Pierce varmeforseglingsfolie
Beskrivelse
Forsegl din mikroplade til sammensætningshåndtering og high-throughput screening, inklusive PCR, med Thermo Scientific™ Easy Pierce varmeforseglingsfolie. Velegnet til brug med dimethylsulfoxid (DMSO) reagenser, denne forseglingsfolie skaber en afrivbar binding, der let kan gennembores og fjernes i hånden.
- Velegnet til PCR (kræver trykket fra et nedskruet opvarmet låg)
- Let gennemboret
- Aftagelig binding kan fjernes i hånden
- 20 μm folie er endnu nemmere at gennembore og er velegnet til flere lag
- Anbefales til brug med DMSO
- Forseglingsintegritetsområde: -80 °C til +°80 C (+°120 C med tilstrækkeligt tryk fra cyklerlåget)
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Aluminium |
| Dimensioner (L x B) | 85 x 135 mm |
| Produkttype | Easy Pierce Folie |