Få mere at vide
Thermo Scientific™ Easy Pierce varmeforseglingsfolie
Materiale:
Aluminium
Polyester
Produkttype:
Clear Seal Tynd
Easy Peel Film laminat
Easy Pierce Folie
EasyPierce 20 μm tynd folie
Dimensioner (L x B):
80 x 125 mm
85 x 135 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Forsegl din mikroplade til sammensætningshåndtering og high-throughput screening, inklusive PCR, med Thermo Scientific™ Easy Pierce varmeforseglingsfolie. Velegnet til brug med dimethylsulfoxid (DMSO) reagenser, denne forseglingsfolie skaber en afrivbar binding, der let kan gennembores og fjernes i hånden.
- Velegnet til PCR (kræver trykket fra et nedskruet opvarmet låg)
- Let gennemboret
- Aftagelig binding kan fjernes i hånden
- 20 μm folie er endnu nemmere at gennembore og er velegnet til flere lag
- Anbefales til brug med DMSO
- Forseglingsintegritetsområde: -80 °C til +°80 C (+°120 C med tilstrækkeligt tryk fra cyklerlåget)
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Folie |
| Opløsningsmiddel- eller alkoholbestandig | Life Science-reagens-resistente, DMSO-resistente |
| Materiale | Aluminium |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Antal Wells | 96 |
| Dimensioner (L x B) | 85 x 135 mm |
| Til brug med (applikation) | Ideel til sammensætningshåndtering og screeningsapplikationer med høj kapacitet, velegnet til PCR |
| Indhold og opbevaring | Generel; Langsigtet |
| Produkttype | EasyPierce 20 μm tynd folie |
| Vis mere |