Få mere at vide
Thermo Scientific™ Easy Peel Varmeforseglingsfolie
Artikelnummer. 11540284
Skift visning
Mængde:
100 Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11540284 100 Pk. Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11540284 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB0745
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1206.44 DKK
    940.06 DKK / Pakke med 100
    Spare 266.38 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Egnet til langtidsopbevaring ved lav temperatur.
Egnet til langtidsopbevaring ved lav temperatur.
  • Egnet til PCR (kræver tryk fra et skruet nedskruet låg)
  • Let at gennembore
  • Afskrælelig binding kan fjernes i hånden
  • 20 μm folie er endnu lettere at gennembore og egner sig til flere lag
  • Anbefales til brug med DMSO
  • Tætningsintegritetsområde: -80 °C til +80 °C (+120 °C med tilstrækkeligt tryk fra cyklerlåget)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Folie
Opløsningsmiddel- eller alkoholbestandig Life Science-reagens-resistente, DMSO-resistente
Materiale Aluminium
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Antal Wells 96
Dimensioner (L x B) 85 x 135 mm
Mængde 100 Pk.
Til brug med (applikation) Ideel til langtidsopbevaring ved lave temperaturer, PCR
Indhold og opbevaring Generelt, Langsigtet
Format Sheets
Til brug med (udstyr) ALPS 25 Automatiseret laboratoriepladeforsegler
Produkttype Easy Peel Film laminat
Produktlinje Abgene
Klæbemiddel Polypropylen
Certificeret RNase/DNase-fri Nej
Kan gennembores Nej
Temperaturområde (metrisk) -200 °C til +90 °C, -200 °C til +120 °C med passende tryk
Well Shape Alle brønde former
Pladekompatibilitet Polypropylen, polyethylen, cyklisk olefin copolymer
Inkubationsbetingelser Generel
Kan skrælles Ja