Få mere at vide
Thermo Scientific™ Engangs inokulatorsamling til 96-brønds plader
:
Engangs inokulatorsamling
Beskrivelse
Til bakterielle undersøgelser, blodtoksicitet og mange vævskulturapplikationer
Overfører samtidig bakteriekolonier fra et valgfrit kar til en 96-brønd Microtiter™ format.
- Steriliseret af gammastråling
- Til brug med inokulumbakke
- Indeholder 95 spidser og en kontrol/blank
- 10 μL/spids
Designet til bakterielle undersøgelser, blodtoksicitet og mange vævskulturapplikationer.
Ordreinfo
Kasse på 50
Tekniske data
Tekniske data
| Sterilitet | Steril |