Få mere at vide
Thermo Scientific™ CryoMed™ Termoelement sensorer
Artikelnummer. 10001164 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Båndtype
Termoelement sensor
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
10001164 Termoelement sensor -
10664325 Båndtype Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10001164 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4000381
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Eksempel på termoelementsensorer
Termoelementsensorer til kryorør, kappehalm og hætteglasprøver.
  • Inkluder hanstik
Til fryseapplikationer med kontrolleret hastighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Termoelement sensor
Til brug med (udstyr) CryoMed 7450