Få mere at vide
Thermo Scientific™ CryoExtra™ Reoler og tilbehør
Artikelnummer. 15781267 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Thermo Scientific™ CryoExtra™ 20, 40, 80 og 94 stativer
Thermo Scientific™ CryoExtra™ 94 stativer
Type:
Cryo Mini Rack
Cryo firkantet stativ
Cryo opbevaringsramme
Holder:
2 ml, 13 papkasser (100-celle separator)
2 ml, 13 papkasser (25-celle separator)
2 ml, 15 papkasser (100-celle separator)
2 ml, 15 papkasser (25-celle separator)
Fenwal 4R5462 (500 ml pose), kassetter (5)
Kassetter (5)
Kassetter (8)
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Type Holder Pakningsstørrelse
15781267 Thermo Scientific™ CryoExtra™ 20, 40, 80 og 94 stativer Cryo opbevaringsramme Fenwal 4R5462 (500 ml pose), kassetter (5) -
15610216 Thermo Scientific™ CryoExtra™ 94 stativer Cryo firkantet stativ 2 ml, 15 papkasser (100-celle separator) Hver
15152754 Thermo Scientific™ CryoExtra™ 20, 40, 80 og 94 stativer Cryo Mini Rack 2 ml, 13 papkasser (25-celle separator) Hver
15620216 Thermo Scientific™ CryoExtra™ 94 stativer Cryo Mini Rack 2 ml, 15 papkasser (25-celle separator) Hver
15771267 Thermo Scientific™ CryoExtra™ 20, 40, 80 og 94 stativer Cryo opbevaringsramme Kassetter (5) -
15761267 Thermo Scientific™ CryoExtra™ 94 stativer Cryo opbevaringsramme Kassetter (8) -
13449226 Thermo Scientific™ CryoExtra™ 20, 40, 80 og 94 stativer Cryo firkantet stativ 2 ml, 13 papkasser (100-celle separator) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15781267 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 1950689
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00 DKK
    544.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 25.35 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-02-2027
Reoler, rammer og elektriske muligheder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Cryo opbevaringsramme
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ CryoExtra™ 20, 40, 80 og 94 stativer
Holder Fenwal 4R5462 (500 ml pose), kassetter (5)