Få mere at vide
Thermo Scientific™ CryoExtra™ Reoler og tilbehør
Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
Thermo Scientific™ CryoExtra™ 20, 40, 80 og 94 stativer
Thermo Scientific™ CryoExtra™ 94 stativer
Type:
Cryo Mini Rack
Cryo firkantet stativ
Cryo opbevaringsramme
Holder:
2 ml, 13 papkasser (100-celle separator)
2 ml, 13 papkasser (25-celle separator)
2 ml, 15 papkasser (100-celle separator)
2 ml, 15 papkasser (25-celle separator)
Fenwal 4R5462 (500 ml pose), kassetter (5)
Kassetter (5)
Kassetter (8)
Pakningsstørrelse:
Hver
Specifications
Specifications
| Type | Cryo Mini Rack |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific™ CryoExtra™ 20, 40, 80 og 94 stativer |
| Inkluderer | 2mL, 13 papkasser (25 celledeler) |
| Holder | 2 ml, 13 papkasser (25-celle separator) |