Få mere at vide
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Kombinationsservice for validering af køleskab/fryser
Artikelnummer. 15316824
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Thermo Scientific Kombineret køle/fryseskab inkl Jewett Kombineret køleskab/fryser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15316824 Thermo Scientific Kombineret køle/fryseskab inkl Jewett Kombineret køleskab/fryser Hver
1 options
Artikelnummer. 15316824 Leverandør Unity Lab Services™ Leverandørnr. IOQPCKE89003679
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Forbliv kompatibel med vores brancheeksklusive, gratis genkvalificeringsgaranti, der følger med hver Thermo Scientific Kombinations køle/fryseskab valideringsservice for Jewett kombination Køle/Fryser
IQ
  • Udpakning, montering og installation Verificerer, at udstyret, manualerne, forsyningerne og alt andet tilbehør ankom ubeskadiget som specificeret i salgsordren. Verificerer, at udstyret er samlet og installeret, og at alle indledende diagnostiske test er blevet udført. Eventuelle unormale hændelser observeret under montering og installation er blevet dokumenteret.
  • Nytte, anlæg og miljø Verificerer, at installationsstedet tilfredsstillende opfylder producentspecificerede miljøkrav.
OQ System Component Information Detaljerede konfigurationsoplysninger for hver systemkomponent er blevet registreret.
  • OQ-grænser: Optag en liste over producentens anbefalede grænser for at sikre, at systemet fungerer som forventet.
  • Udstyrs operationelle test og resultater: Test vigtige udstyrsfunktioner for at verificere, at udstyret fungerer som tilsigtet af producenten og krævet af brugeren. Dette er en gruppe af udvalgte vigtige udstyrsparametre til test i henhold til den påtænkte brug af udstyret.
- Nøgletest: Dør på klem, strømsvigt, temperaturalarmer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Kombineret køle/fryseskab inkl Jewett Kombineret køleskab/fryser
Oversigt Validering (IQ/OQ) inkluderer en standardiseret protokolprocedure, IQ: Bekræft installations- og miljøforhold, OQ: Bekræft drift i henhold til designspecifikation, åben dør og test af strømtab.
Produkttype IQ/OQ Service
Beliggenhed Kontakt din lokale salgsrepræsentant for at få en liste over standard- og udvidede dækningsområder.
Inkluderer Rejs til større storbyområder. Inkluderer ikke installation. Instrumentet skal installeres, tændes og indstilles til temperaturpunktet i 24 timer før service på stedet