Få mere at vide
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ CO 2 Inkubatorer Valideringsservice for Thermo Scientific™ CO 2 inkubatorer
Beskrivelse
IQ
- Udpakning, montering og installation Verificerer, at udstyret, manualerne, forsyningerne og alt andet tilbehør ankom ubeskadiget som specificeret i salgsordren. Verificerer, at udstyret er samlet og installeret, og at alle indledende diagnostiske test er blevet udført. Eventuelle unormale hændelser observeret under montering og installation er blevet dokumenteret.
- Nytte, anlæg og miljø Verificerer, at installationsstedet tilfredsstillende opfylder producentspecificerede miljøkrav.
OQ
- Systemkomponentoplysninger Der er registreret detaljerede konfigurationsoplysninger for hver systemkomponent.
- OQ-grænser: Optag en liste over producentens anbefalede grænser for at sikre, at systemet fungerer som forventet.
- Udstyrs operationelle test og resultater: Test vigtige udstyrsfunktioner for at verificere, at udstyret fungerer som tilsigtet af producenten og krævet af brugeren. Dette er en gruppe af udvalgte vigtige udstyrsparametre til test i henhold til den påtænkte brug af udstyret.
Nøgletest: Dør på klem, strømsvigt, CO 2 -koncentration og temperaturniveauer
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific CO2 Incubators |
| Produkttype | IQ/OQ Service |
| Beliggenhed | Contact your local sales representative for a list of standard and extended coverage areas. |
| Inkluderer | Travel to major metropolitan areas. Does not include Installation. Instrument must be installed, powered-up and set temperature point for 24 hours before on-site service |