Få mere at vide
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ CO 2 Inkubatorer Valideringsservice med temperaturkort til Thermo Scientific™ CO 2 inkubatorer
Artikelnummer. 16470251
Artikelnummer. 16470251 Leverandør Unity Lab Services™ Leverandørnr. IOPQPCKE89003500
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Forbliv kompatibel med vores brancheeksklusive, gratis genkvalificeringsgaranti, der følger med hver Thermo Scientific CO 2 Inkubatorer Valideringsservice med temperaturkort til Thermo Scientific CO 2 inkubatorer
IQ
  • Udpakning, montering og installation Verificerer, at udstyret, manualerne, forsyningerne og alt andet tilbehør ankom ubeskadiget som specificeret i salgsordren. Verificerer, at udstyret er samlet og installeret, og at alle indledende diagnostiske test er blevet udført. Eventuelle unormale hændelser observeret under montering og installation er blevet dokumenteret.
  • Nytte, anlæg og miljø Verificerer, at installationsstedet tilfredsstillende opfylder producentspecificerede miljøkrav.
OQ
  • Systemkomponentoplysninger Der er registreret detaljerede konfigurationsoplysninger for hver systemkomponent.
  • OQ-grænser: Optag en liste over producentens anbefalede grænser for at sikre, at systemet fungerer som forventet.
  • Udstyrs operationelle test og resultater: Test vigtige udstyrsfunktioner for at verificere, at udstyret fungerer som tilsigtet af producenten og krævet af brugeren. Dette er en gruppe af udvalgte vigtige udstyrsparametre til test i henhold til den påtænkte brug af udstyret.
Nøgletest: Dør på klem, strømsvigt, CO 2 -koncentration& Temperaturniveauer
Temp kort
  • Temperaturkortlægningstest og resultater: Test vigtige udstyrsegenskaber for at sikre, at udstyret fungerer i overensstemmelse med den tilsigtede brug af systemet.
Multi-Point Temperature Mapping i en 24 timers periode med 1 minuts dataintervaller.