Få mere at vide
Thermo Scientific™ Clear Seal Varmeforseglingsfilm
Artikelnummer. p-2865947
Format:
Rulle
Pakningsstørrelse:
610m
Artikelnummer. 11767627
Brand: Thermo Scientific™ AB3797
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til applikationer, der kræver gennemborende ikke-ledende tætningsmateriale
  • Kun egnet til PCR-applikationer med termocykler med opvarmet låg med skrue- eller clips ned
  • Forsegler polypropylen, polystyren, polyethylen og diamantplader
  • Let gennembores og kan trækkes af i hånden fra 96-brønds plader
  • Temperaturområde: -80 °C til +80 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Opløsningsmiddel- eller alkoholbestandig Life Science-reagensresistent
Oversigt Clear Seal Tynd, Polymer, 78mm x 610m
Materiale Polyethylen
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Antal Wells 96
Længde (engelsk) Clear Seal Tynd, Polymer, Rulle 78mm x 610m
nr. pr. sag 1 rulle
Dimensioner (L x B) 610 m x 78 mm
Til brug med (applikation) Opbevaring, PCR, qPCR, Automation, ELISA , Molekylær Diagnostik
Format Rulle
Til brug med (udstyr) ALPS 5000 & ALPS 3000
Produkttype Varmeforsegling
Produktlinje Abgene
Klæbemiddel Polypropylen
Certificeret RNase/DNase-fri Nej
Kan gennembores Ja
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +80 °C, -80 °C til +120 °C (i Cycler)
Well Shape Alle brønde former
Pladekompatibilitet Polypropylen, polyethylen, polystyren