Få mere at vide
Thermo Scientific™ Clear Seal Varmeforseglingsfilm
Format:
Rulle
Pakningsstørrelse:
610m
Beskrivelse
Ideel til applikationer, der kræver gennemborende ikke-ledende tætningsmateriale
- Kun egnet til PCR-applikationer med termocykler med opvarmet låg med skrue- eller clips ned
- Forsegler polypropylen, polystyren, polyethylen og diamantplader
- Let gennembores og kan trækkes af i hånden fra 96-brønds plader
- Temperaturområde: -80 °C til +80 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Opløsningsmiddel- eller alkoholbestandig | Life Science-reagensresistent |
| Oversigt | Clear Seal Tynd, Polymer, 78mm x 610m |
| Materiale | Polyethylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Antal Wells | 96 |
| Længde (engelsk) | Clear Seal Tynd, Polymer, Rulle 78mm x 610m |
| nr. pr. sag | 1 rulle |
| Dimensioner (L x B) | 610 m x 78 mm |
| Vis mere |