Få mere at vide
Thermo Scientific™ Clear Seal Diamant varmeforseglingsfilm
Artikelnummer. p-2865944
Format:
Ark
Rulle
Pakningsstørrelse:
370m
Pakke med 100
Product Code. 11982361
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ AB3799
Only null left
Add to basket
Add to basket
Klar polymer varmeforsegling er ideel til fluorescens og kolorimetriske applikationer
  • Velegnet til PCR i termocykler med opvarmet låg, der skrues ned eller ned
  • God optisk klarhed, ideel til QPCR og andre fluorescensapplikationer
  • Kan skrælles
  • En vis opløsningsmiddelresistens
  • Tætningsintegritetsområde: -80 C °til +120 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Klar
Opløsningsmiddel- eller alkoholbestandig Life Science-reagensresistent
Oversigt Clear Seal Diamant - Klart polymermateriale; skrælbar forsegling; fremragende optisk klarhed; en vis opløsningsmiddelresistens
Materiale Polyethylen
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Antal Wells 96
nr. pr. sag 1 rulle
Dimensioner (L x B) 78 mm x 370 m
Til brug med (applikation) Opbevaring, PCR, qPCR, Molekylær Diagnostik
Format Rulle
Til brug med (udstyr) ALPS 5000 & ALPS 3000
Produkttype Diamant Clear Seal
Produktlinje Abgene
Klæbemiddel Polypropylen
Certificeret RNase/DNase-fri Nej
Kan gennembores Nej
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +120 °C
Well Shape Alle brønde former
Pladekompatibilitet Polypropylen, polyethylen, cyklisk olefin copolymer, polystyren