Få mere at vide
Thermo Scientific™ Clear Seal Diamant varmeforseglingsfilm
Format:
Ark
Rulle
Pakningsstørrelse:
370m
Pakke med 100
Beskrivelse
Klar polymer varmeforsegling er ideel til fluorescens og kolorimetriske applikationer
- Velegnet til PCR i termocykler med opvarmet låg, der skrues ned eller ned
- God optisk klarhed, ideel til QPCR og andre fluorescensapplikationer
- Kan skrælles
- En vis opløsningsmiddelresistens
- Tætningsintegritetsområde: -80 C °til +120 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Opløsningsmiddel- eller alkoholbestandig | Life Science-reagensresistent |
| Oversigt | Clear Seal Diamant - Klart polymermateriale; skrælbar forsegling; fremragende optisk klarhed; en vis opløsningsmiddelresistens |
| Materiale | Polyethylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Antal Wells | 96 |
| nr. pr. sag | 1 rulle |
| Dimensioner (L x B) | 78 mm x 370 m |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring, PCR, qPCR, Molekylær Diagnostik |
| Vis mere |