Få mere at vide
Thermo Scientific™ Chromacol™ Opbevaringshætteglas
Artikelnummer. 11961583
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 187
Artikelnummer. 11961583
Brand: Thermo Scientific™ 5.3SV
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til generelle opbevaringsapplikationer
  • Brug hætter med standard GPI-gevind
  • Klasse I hydrolytisk ekstraktion neutralt borosilikatglas
  • Kan bruges med injektionshætter med gennemborende tætninger eller solide PTFE-forede opbevaringshætter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 5.0 mL
Trådstil Brugerdefineret ekstern
Volumen (engelsk) 1.35 dr.
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 48 mm