Få mere at vide
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Centrifugeringsvalideringstjeneste
Artikelnummer. 15536209
Skift visning
Servicetilbud:
Brancheeksklusiv, gratis genkvalificeringsgaranti
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Servicetilbud unitSize
15536209 Brancheeksklusiv, gratis genkvalificeringsgaranti Hver
1 options
Artikelnummer. 15536209 Leverandør Unity Lab Services™ Leverandørnr. IOQPCKE89003492
Forbliv kompatibel med vores brancheeksklusive, gratis genkvalificeringsgaranti, der følger med hver Thermo Scientific Centrifugeringsvalideringsservice til bord-, mikro-, bioprocessing-, kliniske og standard-gulvmodelcentrifuger: Thermo Scientific , Sorvall
IQ
  • Udpakning, montering og installation Verificerer, at udstyret, manualerne, forsyningerne og alt andet tilbehør ankom ubeskadiget som specificeret i salgsordren. Verificerer, at udstyret er samlet og installeret, og at alle indledende diagnostiske test er blevet udført. Eventuelle unormale hændelser observeret under montering og installation er blevet dokumenteret.
  • Nytte, anlæg og miljø Verificerer, at installationsstedet tilfredsstillende opfylder producentspecificerede miljøkrav.
OQ
  • Systemkomponentoplysninger Der er registreret detaljerede konfigurationsoplysninger for hver systemkomponent.
  • OQ-grænser: Optag en liste over producentens anbefalede grænser for at sikre, at systemet fungerer som forventet.
  • Udstyrs operationelle test og resultater: Test vigtige udstyrsfunktioner for at verificere, at udstyret fungerer som tilsigtet af producenten og krævet af brugeren. Dette er en gruppe af udvalgte vigtige udstyrsparametre til test i henhold til den påtænkte brug af udstyret.
Nøgletest: Min/maks. hastighed, kort/forlænget tid, temperatur for kølede modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Centrifugering inklusive Benchtop, Micro, Bioprocessing, Clinical og Standard gulvmodelcentrifuger: Thermo Scientific , Sorvall
Oversigt Validering (IQ/OQ) inkluderer en standardiseret protokolprocedure, IQ: Bekræft installations- og miljøforhold, OQ: Bekræft drift i henhold til designspecifikation, udfør min/maks. hastighed, kort/forlænget tid og temperaturtest (for kølede modeller).
Servicetilbud Brancheeksklusiv, gratis genkvalificeringsgaranti
Beliggenhed Kontakt din lokale salgsrepræsentant for at få en liste over standard- og udvidede dækningsområder.
Inkluderer Rejs til større storbyområder. Inkluderer ikke installation. Instrumentet skal installeres, tændes og indstilles til temperaturpunktet i 24 timer før service på stedet