Få mere at vide
Unity Lab Services™ Thermo Scientific Centrifugeringsvalideringsservice med cyklustest for Superspeed- og Ultra-centrifuger: Thermo Scientific , Sorvall
Beskrivelse
IQ
- Verificerer, at udstyret, manualerne, forsyninger og andet tilbehør ankom ubeskadiget som specificeret i salgsordren. Verificerer, at udstyret er samlet og installeret, og at alle indledende diagnostiske test er blevet udført. Eventuelle unormale hændelser observeret under montering og installation er blevet dokumenteret.
- Nytte, anlæg og miljø Verificerer, at installationsstedet tilfredsstillende opfylder producentspecificerede miljøkrav.
OQ
- Systemkomponentoplysninger Der er registreret detaljerede konfigurationsoplysninger for hver systemkomponent.
- OQ-grænser: Optag en liste over producentens anbefalede grænser for at sikre, at systemet fungerer som forventet.
- Udstyrs operationelle test og resultater: Test vigtige udstyrsfunktioner for at verificere, at udstyret fungerer som tilsigtet af producenten og krævet af brugeren. Dette er en gruppe af udvalgte vigtige udstyrsparametre til test i henhold til den påtænkte brug af udstyret. - Nøgletest: Min/maks. hastighed, kort/forlænget tid, temperatur for kølede modeller
Cyklustest
- Point-in-Time testøvelse af foruddefineret varighed, der overgår ental kalibrering og rutinemæssige hastigheds-, tids- og temperaturovervågningsaktiviteter for at sikre, at udstyret fungerer i overensstemmelse med den tilsigtede brug af systemet.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Sorvall Superspeed og ultracentrifuger |
| Oversigt | Validering (IQ/OQ) inkluderer en standardiseret protokolprocedure, IQ: Bekræft installations- og miljøforhold, OQ: Bekræft drift i henhold til designspecifikation, udfør min/maks. hastighed, kort/forlænget tid og temperaturtest (for kølede modeller). Cyklustest: Point-in-Time testøvelse af foruddefineret varighed, der overgår enestående kalibrering og rutinemæssige hastigheds-, tid- og temperaturovervågningsaktiviteter. |
| Produkttype | IQ/OQ Service |
| Beliggenhed | Kontakt din lokale salgsrepræsentant for at få en liste over standard- og udvidede dækningsområder. |
| Inkluderer | Rejs til større storbyområder. Inkluderer ikke installation. Instrumentet skal installeres, tændes og indstilles til temperaturpunktet i 24 timer før service på stedet |