Få mere at vide
Epredia™ Carousel Cassette MicroWriter™ Accessories
Shop alle Epredia produkter
Til brug med (udstyr):
Mikrobølgeovnskarruselkassette
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Stainless-Steel Collection Chute
- Cassettes slide onto table in order of print
- Holds 75 cassettes in order of print
- Allows random access to all cassettes
- System includes platform, hopper, and collection guideplate
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Mikrobølgeovnskarruselkassette |
| Type | Collection Chute |