Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capitol Vial™ 2 oz. Flip-top polypropylen hætteglas
:
Glat tophætte til 2 oz. hætteglas
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropylenbeholdere er ideelle til opsamling, transport og opbevaring af en lang række væsker og faste stoffer.
- 100 % FDA godkendt polypropylen i fødevarekvalitet
- Aseptisk, lufttæt og lækagebestandig
- Permanent hængslet låg for nem åbning med én hånd
- Ikke-steril
- 600 beholdere pr
Anbefalet til:
Test af fødevarer og drikkevarer, veterinærapplikationer, miljøprøver, generel emballering og opbevaring
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 45 mL |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Hængslet flip-top |
| Farve | Neutral |
| Materiale | Polypropylen |
| Type | Hætteglas |
| Mængde | 600/Cs. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Dimensioner (L x B x H) | 28 x 84 mm |
| Længde (engelsk) | 3,3 tommer. |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering