Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capit-All Flex Automated Decapper
Artikelnummer. 30178456 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Afdækningsformat:
96-kanal
Artikelnummer. Afdækningsformat
30178456 96-kanal
1 options
Artikelnummer. 30178456 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4120FLEX
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
De Thermo Scientific™ Capit-All™ Flex Automated Decapper er en fuld-service, automatiseret afdæknings- og afdækningsløsning til 48- og 96-rørs stativer.
Oplev uovertruffen effektivitet med vores avancerede kryorørdecapper-system, designet til at imødekomme behovene i moderne laboratorier. Kompatibel med både Matrix og Nunc kryorør i 96 og 48 formater, dette alt-i-et instrument kombinerer funktionaliteten fra fire separate instrumenter, hvilket reducerer dit laboratoriums fodaftryk og omkostninger markant. Skift problemfrit mellem rørtyper uden besværet med adaptere eller deleskift. Den store 7 tommer vinklede berøringsskærm, der kan betjenes med eller uden handsker, sikrer brugervenlighed og synlighed. En indbygget drypbakke fungerer som en barriere mellem hætter og rør for at forhindre krydskontaminering og bevare integriteten af dine prøver. Vores instrument inkluderer rørverifikation for at minimere fejl og understøtter både hele og delvise stativer, tilpasset dine specifikke behov. Uanset om det bruges på bordpladen eller et integreret system, giver det fleksibilitet til dine opbevaringsapplikationer.
  • Kompatibel med både Matrix og Nunc kryorør i 96 og 48 formater
  • Funktionalitet af 4 instrumenter i ét, hvilket reducerer fodaftryk og forbrug
  • Skift mellem rørtyper uden behov for adaptere eller skift af dele
  • Stor vinklet 7 tommer touchskærm, der kan bruges med eller uden handsker
  • Indbygget drypbakke, der fungerer som en barriere mellem hætter og rør for at forhindre krydskontaminering og bevare prøvens integritet
  • Rørbekræftelse for at forhindre fejl
  • Fungerer med hele eller delvise stativer af rør
  • Kan bruges til bordplader eller integrerede applikationer - passer inde i et biosikkerhedsskab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible opbevaringsrør Matrix og Nunc rør i 96 og 48 format
Afdækningsformat 96-kanal
Oversigt Automatiseret decapper
Operation Berøringsgrænseflade
Spænding 100-240 VAC
Stillinger Ω