Få mere at vide
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Biologiske sikkerhedsskabe og rene bænke valideringsservice for RDE, TDE, FDE og IUE serier
Artikelnummer. 15506209
Skift visning
Produkttype:
IQ/OQ Service
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15506209 IQ/OQ Service Hver
1 options
Artikelnummer. 15506209 Leverandør Unity Lab Services™ Leverandørnr. IOQPCKE89003486
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Forbliv kompatibel med vores brancheeksklusive, gratis genkvalificeringsgaranti, der følger med hver Thermo Scientific Biologiske sikkerhedsskabe og rene bænke valideringsservice for RDE, TDE, FDE og IUE serier
IQ
  • Udpakning, montering og installation Verificerer, at udstyret, manualerne, forsyningerne og alt andet tilbehør ankom ubeskadiget som specificeret i salgsordren. Verificerer, at udstyret er samlet og installeret, og at alle indledende diagnostiske test er blevet udført. Eventuelle unormale hændelser observeret under montering og installation er blevet dokumenteret.
  • Nytte, anlæg og miljø Verificerer, at installationsstedet tilfredsstillende opfylder producentspecificerede miljøkrav.
OQ
  • Systemkomponentoplysninger Der er registreret detaljerede konfigurationsoplysninger for hver systemkomponent.
  • OQ-grænser: Optag en liste over producentens anbefalede grænser for at sikre, at systemet fungerer som forventet.
  • Udstyrs operationelle test og resultater: Test vigtige udstyrsfunktioner for at verificere, at udstyret fungerer som tilsigtet af producenten og krævet af brugeren. Dette er en gruppe af udvalgte vigtige udstyrsparametre til test i henhold til den påtænkte brug af udstyret.
- Nøgletest: Filterlækage, lufthastighed, elektrisk sikkerhed, luftstrømsrøgmønster, KI-DISCUS .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Biological Safety Cabinets and Clean Benches
Produkttype IQ/OQ Service
Beliggenhed Contact your local sales representative for a list of standard and extended coverage areas.
Inkluderer Rejs til større storbyområder. Inkluderer ikke installation. Instrumentet skal installeres, tændes og indstilles temperaturpunkt i 24 timer før service på stedet