Få mere at vide
Thermo Scientific™ BioBasic™ ØKSE Javelin™ Vagtsøjler
Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
2.1 mm
4 mm
Længde (metrisk):
10 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Beskrivelse
- Direkte tilslutning, fingertæt design for bekvemmelighed og maksimal effektivitet
- Patenteret design kræver ingen holder, hvilket muliggør hurtig og nem udskiftning
- Svag anionbytningsfase for flere ladede arter
- 300Å porestørrelse for forbedret protein- og peptidadskillelse
- Velegnet til HILIC-retention og adskillelse af meget polære molekyler
- Fremragende stabilitet under krævende pH-forhold
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| Længde (metrisk) | 20 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2.1 mm |
| Stationær fase | ØKSE |