Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaSil™ Silica HPLC-søjler, μ5 m partikelstørrelse
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Oplev en kraftfuld søjle til adskillelse af ikke-polære og moderat polære forbindelser baseret på 100Å høj renhed silica og designet til små molekyle analyse.
Oplev en kraftfuld søjle til adskillelse af ikke-polære og moderat polære forbindelser baseret på 100Å højrent silica og designet til små molekyler analyse.
- 100Å silica
Ordreinfo
Andre søjledimensioner inklusive forberedende skala er tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 1 mm |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 to 9 |
| Porestørrelse | 100 Å |
| Overfladeareal | 310 m²/g |
| Temperatur | 35°C |
| USP type | L3 |
| Stationær fase | Silica |
| Produktlinje | Beta |
| Vis mere |