Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaSil™ Silica HPLC-søjler, μ5 m partikelstørrelse
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Oplev en kraftfuld søjle til adskillelse af ikke-polære og moderat polære forbindelser baseret på 100Å høj renhed silica og designet til små molekyle analyse.
Oplev en kraftfuld søjle til adskillelse af ikke-polære og moderat polære forbindelser baseret på 100Å højrent silica og designet til små molekyler analyse.
- 100Å højrent silica
- Anvendes til adskillelse af ikke-polære og moderat polære forbindelser.
Ordreinfo
Andre søjledimensioner inklusive forberedende skala er tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
Kolonneformat | Analytisk kolonne |
Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
Til brug med | HPLC |
Længde (metrisk) | 100 mm |
Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
Partikelstørrelse | 5 μm |
pH | 2 til 7,5 |
Porestørrelse | 100Å |
Overfladeareal | 310 m² /g |
Temperatur | 35 °C |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ BetaSil™ Silica HPLC-søjler, μ5 m partikelstørrelse >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion