Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaSil™ Silica HPLC-søjler, μ5 m partikelstørrelse Artikelnummer.: 10312725
Forventet forsendelse: 03-11-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6235.00 DKK
    6200.39 DKK / Hver
    Spare 34.61 DKK
    0.56% Slukket
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ BetaSil™ Silica HPLC-søjler, μ5 m partikelstørrelse
Artikelnummer. 10312725 Shop alle Thermo Scientific produkter
100 mm, 3 mm, Hver
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10312725
Brand: Thermo Scientific™ 70005103030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6235.00 DKK
    6200.39 DKK / Hver
    Spare 34.61 DKK
    0.56% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-11-2025
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Oplev en kraftfuld søjle til adskillelse af ikke-polære og moderat polære forbindelser baseret på 100Å høj renhed silica og designet til små molekyle analyse.
Oplev en kraftfuld søjle til adskillelse af ikke-polære og moderat polære forbindelser baseret på 100Å højrent silica og designet til små molekyler analyse.
  • 100Å silica
Bestillingsoplysninger:
Andre søjledimensioner inklusive forberedende skala er tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
Ordreinfo
Andre søjledimensioner inklusive forberedende skala er tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 3 mm
Til brug med LC/MS
Længde (metrisk) 100 mm
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 9
Porestørrelse 100Å
Overfladeareal 310 m² /g
Temperatur 35 °C
USP type L3
Stationær fase Silica
Produktlinje Beta
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs silica
Kulstofbelastning 0%
Kolonnetype Normal fase
Endcapped Nej
Fase Normal fase
Produkttitel
Thermo Scientific™ BetaSil™ Silica HPLC-søjler, μ5 m partikelstørrelse >