Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaSil™ Silica HPLC-søjler, μ5 m partikelstørrelse
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Oplev en kraftfuld søjle til adskillelse af ikke-polære og moderat polære forbindelser baseret på 100Å høj renhed silica og designet til små molekyle analyse.
Oplev en kraftfuld søjle til adskillelse af ikke-polære og moderat polære forbindelser baseret på 100Å højrent silica og designet til små molekyler analyse.
Thermo Scientific™ BETASIL™ Silica HPLC-søjler er baseret på en meget ren, 100Å silica designet til analyse af små molekyler. BETASIL Silicasøjler anvendes til normale faseadskillelser. Disse ikke-bundne silicasøjler er et kraftfuldt og effektivt værktøj til at adskille ikke-polære og moderat polære forbindelser.
- 100Å høj renhed silica
- Anvendes til adskillelse af ikke-polære og moderat polære forbindelser.
Ordreinfo
Andre søjledimensioner inklusive forberedende skala er tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 9 |
| Porestørrelse | 100Å |
| Overfladeareal | 310 m² /g |
| Temperatur | 35 °C |
| USP type | L3 |
| Stationær fase | Silica |
| Produktlinje | Beta |
| Vis mere |