Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaSil™ Silica HPLC-søjler, μ5 m partikelstørrelse Artikelnummer.: 10077394
Forventet forsendelse: 03-11-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6715.00 DKK
    6678.07 DKK / Hver
    Spare 36.93 DKK
    0.55% Slukket
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ BetaSil™ Silica HPLC-søjler, μ5 m partikelstørrelse
Artikelnummer. 10077394 Shop alle Thermo Scientific produkter
150 mm, 3 mm, Hver
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10077394
Brand: Thermo Scientific™ 70005153030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6715.00 DKK
    6678.07 DKK / Hver
    Spare 36.93 DKK
    0.55% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-11-2025
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Oplev en kraftfuld søjle til adskillelse af ikke-polære og moderat polære forbindelser baseret på 100Å høj renhed silica og designet til små molekyle analyse.
Oplev en kraftfuld søjle til adskillelse af ikke-polære og moderat polære forbindelser baseret på 100Å højrent silica og designet til små molekyler analyse.
  • 100Å højrent silica
  • Anvendes til adskillelse af ikke-polære og moderat polære forbindelser.
Ordreinfo
Andre søjledimensioner inklusive forberedende skala er tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 3 mm
Til brug med HPLC
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 7,5
Porestørrelse 100Å
Overfladeareal 310 m² /g
Temperatur 35 °C
USP type L3
Stationær fase Silica
Produktlinje Beta
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs silica
Kolonnetype Normal fase
Endcapped n/a
Fase Normal fase
Produkttitel
Thermo Scientific™ BetaSil™ Silica HPLC-søjler, μ5 m partikelstørrelse >