Få mere at vide
Thermo Scientific™ BETASIL™ Diol-søjler
Artikelnummer. 10793036 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
50 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
10793036 150 mm 4.6 mm Hver
10407264 50 mm 4.6 mm Hver
10067744 150 mm 3 mm Hver
10199394 150 mm 2.1 mm Hver
10568605 150 mm 4 mm Hver
10597645 250 mm 4 mm Hver
10568795 250 mm 1 mm Hver
10537465 250 mm 4.6 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10793036 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 72605154630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
BETASIL™ Diol Columns tilbyder en bred vifte af Thermo Scientific kemi med et stort overfladeareal med høj bundet fasedækning.
Ordreinfo
Andre søjledimensioner inklusive forberedende skala er tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnekemi (OH) Diol
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Filmtykkelse 5μ m
Til brug med LC/MS-adskillelse
Funktionalitet/Interaktionstype Standard
Længde (metrisk) 150 mm
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 9
Porestørrelse 100Å
Overfladeareal 310 m² /g
Overfladedækning Høj bundet fasedækning
USP type L20
Stationær fase Diol (OH)
Produktlinje Beta
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 6%
Kolonnetype Polar selektivitet
Fase Polar selektivitet
Type Kolonne