Få mere at vide
Thermo Scientific™ BETASIL™ Diol-søjler
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
50 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Ordreinfo
Andre søjledimensioner inklusive forberedende skala er tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnekemi | (OH) Diol |
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 1 mm |
| Filmtykkelse | 5μ m |
| Til brug med | LC/MS-adskillelse |
| Funktionalitet/Interaktionstype | Standard |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 9 |
| Porestørrelse | 100Å |
| Vis mere |