Ordreinfo
Andre søjledimensioner inklusive forberedende skala er tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnekemi | (OH) Diol |
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Filmtykkelse | 5μ m |
| Til brug med | LC/MS-adskillelse |
| Funktionalitet/Interaktionstype | Standard |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 9 |
| Porestørrelse | 100Å |
| Vis mere |