Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8 HPLC Columns, 5ÎĽm Particle Size
High surface area with high bonded phase coverage
Brand:  Thermo Scientific™ 70205-154630
6192.82 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 10724746
  • 6525.00 DKK / Each
Only null left
Estimated Shipment: 20-06-2025
Description
High surface area with high bonded phase covera
  • Thermo Scientific chemistry on 100Ă… silica
Order Info
Other column dimensions including preparative scale are available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Octyl
5 ÎĽm
150 mm
5 ÎĽm
100 Ă…
High Bonded Phase Coverage
C8
Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
4.6 mm
LC/MS Separation
Spherical
2 to 9
310 m²/g
L7
Beta
12%
Yes
Column
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8 HPLC Columns, 5ÎĽm Particle Size > Particle Size: 5ÎĽm; 150L x 4.6mm I.D.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformitĂ  con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato