Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaSil™ C6 HPLC-søjler, 5 μm partikelstørrelse
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Højt overfladeareal med høj bundet fasedækning
- Thermo Videnskabelig kemi på 100Å silica
Ordreinfo
Andre søjledimensioner inklusive forberedende skala er tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| Porestørrelse | 100Å |
| USP type | L15 |
| Stationær fase | C6 |
| Produktlinje | Beta |
| Emballagemateriale | Silica |
| Kulstofbelastning | 11% |
| Vis mere |