Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaSil™ C6 HPLC-søjler, 5 μm partikelstørrelse
Artikelnummer. 10158944 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10158944
Brand: Thermo Scientific™ 70305254630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højt overfladeareal med høj bundet fasedækning
  • Thermo Videnskabelig kemi på 100Å silica
Ordreinfo
Andre søjledimensioner inklusive forberedende skala er tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Partikelstørrelse 5 μm
Porestørrelse 100Å
USP type L15
Stationær fase C6
Produktlinje Beta
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 11%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase