Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 Javelin™ Vagtsøjler
Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
2.1 mm
Længde (metrisk):
10 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Beskrivelse
Tilbyder praktisk, brugervenlig beskyttelse til analytiske HPLC-kolonner
- Direkte tilslutning, fingertæt design for bekvemmelighed og maksimal effektivitet
- Patenteret design kræver ingen holder, hvilket muliggør hurtig og nem udskiftning
- Ligand på 100Å silica
- Højt overfladeareal med høj bundet fasedækning
Ordreinfo
Spydværn fås i andre Thermo Scientific faser. Ring venligst til din lokale kundeservice for mere information.
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| Længde (metrisk) | 10 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2.1 mm |
| Stationær fase | C18 |
| Produktlinje | BetaSil |