Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 Javelin™ Vagtsøjler
Artikelnummer. 11548720 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
2.1 mm
Længde (metrisk):
10 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Længde (metrisk) unitSize
11548720 2.1 mm 10 mm Pakke med 4
11553231 2.1 mm 20 mm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11548720 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 70105012106
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyder praktisk, brugervenlig beskyttelse til analytiske HPLC-kolonner
  • Direkte tilslutning, fingertæt design for bekvemmelighed og maksimal effektivitet
  • Patenteret design kræver ingen holder, hvilket muliggør hurtig og nem udskiftning
Funktioner af Betasil C18 fast fase
  • Ligand på 100Å silica
  • Højt overfladeareal med høj bundet fasedækning
Ordreinfo
Spydværn fås i andre Thermo Scientific faser. Ring venligst til din lokale kundeservice for mere information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Partikelstørrelse 5 μm
Længde (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 2.1 mm
Stationær fase C18
Produktlinje BetaSil