Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-søjler, 3 μm partikelstørrelse
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Højt overfladeareal med høj bundet fasedækning
- Ligand on 100Å silica
Ordreinfo
Andre søjledimensioner inklusive forberedende skala er tilgængelige. Ring venligst til din kundeservicerepræsentant for mere information.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytical Column |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| Porestørrelse | 100 Å |
| USP type | L1 |
| Stationær fase | C18 |
| Produktlinje | Beta |
| Emballagemateriale | Silica |
| Kulstofbelastning | 20% |
| Vis mere |