Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-søjler, 3 μm partikelstørrelse
Artikelnummer. 10588965 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10588965
Brand: Thermo Scientific™ 70103152130
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højt overfladeareal med høj bundet fasedækning
  • 100Å højrent silica
  • Højt overfladeareal og fasebelastning
  • Tæt binding resulterer i fremragende reproducerbarhed og stabilitet
  • Fremragende ydeevne med syrer, baser og neutrale forbindelser
Ordreinfo
Andre søjledimensioner inklusive forberedende skala er tilgængelige. Ring venligst til din kundeservicerepræsentant for mere information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Til brug med HPLC
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 til 7,5
Porestørrelse 100Å
Overfladeareal 310 m² /g
Temperatur 80 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Produktlinje Beta
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs silica
Kulstofbelastning 20%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase