Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 beskyttelsespatroner
Artikelnummer. p-3135503 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
2.1 mm
3 mm
4 eller 4,6 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 10427334
Brand: Thermo Scientific™ 70103012101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forlænger HPLC-søjlens levetid økonomisk
Funktioner af Betasil C18 fast fase
  • Thermo Scientific Kemi-på 100Å silica
  • Højt overfladeareal med høj bundet fasedækning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Partikelstørrelse 3 μm
Længde (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 2.1 mm
Stationær fase C18
Produktlinje BetaSil