Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 beskyttelsespatroner
Artikelnummer. 10621206 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
2.1 mm
3 mm
4 eller 4,6 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Partikelstørrelse Pakningsstørrelse
10621206 3 mm 5 μm Pakke med 4
10427334 2.1 mm 3 μm Pakke med 4
10448094 4 eller 4,6 mm 5 μm Pakke med 4
10035513 2.1 mm 5 μm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10621206 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 70105013001
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Forlænger HPLC-søjlens levetid økonomisk
Funktioner af Betasil C18 fast fase
  • Thermo Scientific Kemi-på 100Å silica
  • Højt overfladeareal med høj bundet fasedækning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Partikelstørrelse 5 μm
Længde (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 3 mm
Stationær fase C18
Produktlinje BetaSil