Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-søjler, 5 μm partikelstørrelse
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
30 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Højt overfladeareal med høj bundet fasedækning
- Thermo Scientific chemistry-bonded on 100Å silica
Ordreinfo
Andre søjledimensioner inklusive forberedende skala er tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
Diameter (metrisk) | 1 mm |
Filmtykkelse | 5 μm |
Til brug med | LC/MS Separation |
Længde (metrisk) | 50 mm |
Partikelstørrelse | 5 μm |
pH | 2 to 9 |
Porestørrelse | 100 Å |
Mængde | Each |
Overfladeareal | 310 m²/g |
USP type | L1 |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-søjler, 5 μm partikelstørrelse >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion