Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-søjler, 5 μm partikelstørrelse
Artikelnummer. 11522971 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
30 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11522971
Brand: Thermo Scientific™ 70105204630
Højt overfladeareal med høj bundet fasedækning
  • Thermo Scientific chemistry-bonded on 100Å silica
Ordreinfo
Andre søjledimensioner inklusive forberedende skala er tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Filmtykkelse 5 μm
Til brug med LC/MS Separation
Funktionalitet/Interaktionstype Standard
Længde (metrisk) 200 mm
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 to 9
Porestørrelse 100 Å
Overfladeareal 310 m²/g
USP type L1
Stationær fase C18
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 20%
Kolonnetype Reversed Phase
Endcapped Yes
Fase Reversed Phase
Type HPLC Column
Teknik HPLC