Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-søjler, 5 μm partikelstørrelse
Artikelnummer. 10189604 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
30 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
10189604 50 mm 2.1 mm Hver
10363075 50 mm 1 mm Hver
10119524 100 mm 1 mm Hver
10668995 125 mm 4 mm Hver
10411845 125 mm 4.6 mm Hver
10508015 150 mm 2.1 mm Hver
10189044 150 mm 4 mm Hver
11522971 200 mm 4.6 mm Hver
10463525 100 mm 2.1 mm Hver
10507825 100 mm 4.6 mm Hver
10549735 50 mm 4.6 mm Hver
10302675 30 mm 2.1 mm Hver
10382765 250 mm 2.1 mm Hver
10468613 250 mm 4 mm Hver
10427064 250 mm 3 mm Hver
10704746 250 mm 4.6 mm Hver
10508025 125 mm 3 mm Hver
10022063 150 mm 4.6 mm Hver
11593231 250 mm 10 mm Hver
11583231 150 mm 20 mm Hver
11532971 300 mm 4 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Artikelnummer. 10189604 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 70105052130
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højt overfladeareal med høj bundet fasedækning
  • Thermo Scientific kemi-bundet på 100Å silica
Ordreinfo
Andre søjledimensioner inklusive forberedende skala er tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Filmtykkelse 5μ m
Til brug med LC/MS-adskillelse
Længde (metrisk) 50 mm
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 9
Porestørrelse 100Å
Mængde Hver
Overfladeareal 310 m² /g
USP type L1
Stationær fase C18
Produktlinje Beta
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 20%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Type Kolonne