Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaMax Neutral HPLC Columns
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ultrahøj overfladedækning for maksimal fastholdelse
- Fremragende stabilitet for lang søjlelevetid
Ordreinfo
Andre søjledimensioner er også tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| Porestørrelse | 60Å |
| USP type | L1 |
| Stationær fase | C18 |
| Produktlinje | Beta |
| Emballagemateriale | Base-deaktiveret silica |
| Kulstofbelastning | 29% |
| Kolonnetype | Retention af neutrale prøver |
| Vis mere |