Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaMax Drop-in syrebeskyttelsespatroner
Artikelnummer. 11502871 Shop alle Thermo Scientific produkter
:
Partikelstørrelse: 5 μm; 10 l x 2,1 mm indre dia.
Artikelnummer. 11502871
Brand: Thermo Scientific™ 95205012101
Kræver
Thermo Scientific Uniguard direkte tilslutning eller enkeltstående holder, sælges separat.
Tilbyder bekvemmelighed, økonomi og effektiv beskyttelse for at forlænge kolonnens levetid
  • Designet på 10 mm giver maksimal beskyttelse med minimal stigning i fastholdelse
  • Passer Thermo Scientific Uniguard direkte tilslutning og stand-alone holdere
Funktioner af BetaMax Syrefast fase
  • Designet til sure analytter
  • Ultrahøj overfladedækning for maksimal fastholdelse
  • Fremragende stabilitet for lang søjlelevetid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Partikelstørrelse 5 μm
Længde (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 2.1 mm