Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaBasic Phenyl Guard patroner
Artikelnummer. p-3136468 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
2.1 mm
3 mm
4 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Til brug med (udstyr):
BetaBasic™ HPLC Column
Hypersil™ HPLC-søjle
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 10690816
Brand: Thermo Scientific™ 71803011001
Beskyttelsessøjler giver bekvem, brugervenlig beskyttelse til analytiske HPLC-kolonner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kulstofbelastning 7%
Partikelstørrelse 3 μm
Længde (metrisk) 10 mm
Porestørrelse 150Å
Diameter (metrisk) Indvendig 3 mm
Til brug med (udstyr) BetaBasic™ HPLC Column
Stationær fase Phenyl
Partikelform Spherical
Endcapped Yes
Produktlinje Beta